Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), avec trous ronds, porosité : Moins de 10 mm
Marque: RETSCH 60.146.001000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inox | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
1 mm | |
ISO 3310/2 | |
40mm | |
305mm | |
Acier inoxydable |