Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), avec trous ronds, porosité : 10 mm et plus
Marque: RETSCH 60.146.022400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1 chaque | |
305mm | |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
Acier inoxydable |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable | |
22,4mm | |
ISO 3310/2 | |
40 mm |