Learn More
Sampling Systems™ Récipients de stockage en acier inox 304 sans pinces à bascule
Ces récipients de stockage en acier inox 304 sont une excellente option pour le stockage polyvalent en laboratoire.
Marque: Sampling Systems™ A454-75
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en acier inox 304 durable
- Intérieur sans fissure
- Couvercle encastré bien ajusté
- Chacun disposant de deux poignées robustes
- Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
- Construction légère
- Disponibles dans une large gamme de capacités pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Oui | |
Couvercle encastré avec poignée | |
Stockage polyvalent | |
625 mm |
Récipient de stockage | |
75 L | |
Acier inoxydable | |
400 mm |