Learn More
Fisherbrand™ Spatules en acier inox avec revêtement en PTFE aux extrémités et une extrémité cuillère
Obtenez de meilleurs résultats lorsque vous utilisez la spatule-cuillère pour vos principaux travaux en laboratoire. Fabriquée en acier inox et revêtue de PTFE, la spatule en acier inox avec revêtement en PTFE aux extrémités et une extrémité cuillère Fisherbrand™ est idéale pour la manipulation des produits chimiques et empêche la perte de quantités critiques dues à l’adhérence.
Marque:  Fisherbrand™ 2113
15.84 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21704" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11593512
  • 17.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Spatule à double extrémité
  • Revêtement une couche en PTFE qui empêche l’accumulation sur les surfaces 
  • Empêche la perte de quantités critiques dues à l’adhérence
  • Revêtement entièrement en PTFE : idéal pour la manipulation des produits chimiques
  • Acier inox 304 avec revêtement en PTFE 
  • Longueur : 120 mm de long
  • Dimension de la cuillère : 20 mm de large
  • Capacité de la cuillère (liquide) = 2 ml
Spécification
Spécification
1 de chaque
PTFE Xylan™
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
210 x 20 mm
Acier inoxydable
2 mL
Spatule
20 mm
-195°C à +260°C
210 mm