Learn More
Sampling Systems™ Microspatule en acier inox 304
La microspatule en acier inox 304 de Sampling Systems™ est idéale pour l’échantillonnage ou la distribution de petits volumes de poudre.
Marque:  Sampling Systems™ A100-20
Code produit. 12756267
  • 9.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox
  • Pour l’échantillonnage de poudre
  • Sans fissure
  • Finition polie brillante
Spécification
Spécification
Micro-spatule
12 mm
175 mm
40 mm
Acier inox (304)