Learn More
Nickel Electro™ Spatule Hayman extrémité demi-lune incurvée en acier inox
La spatule Hayman™ à extrémité demi-lune incurvée en acier inox de Nickel Electro a une extrémité pointue pour la coupe à une extrémité et une lame plate pour la manipulation de microéchantillons à l’autre extrémité.
Marque: Nickel Electro™ 9570
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Spatule Hayman
- Non magnétique
- Finition brillante
- Cette spatule a une extrémité incurvée en demi-lune de 3 mm de large à la pointe et d’environ 13 mm de long
- Une extrémité est affûtée à la pointe pour couper, séparer ou manipuler des microéchantillons
- L’autre extrémité est dotée d’une lame plate pour la manipulation de petits échantillons
Spécification
1 de chaque | |
Autoclavable | |
Luminosité | |
-196°C à +550°C | |
Acier inoxydable |
Stérile | |
Spatule | |
Applications stériles | |
Acier inoxydable | |
165 mm |