Learn More
Étalon de conductivité 3 000 μS/cm à 25°C, Reagecon
Étalon aqueux, non dangereux
Marque: Reagecon CSKC3M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Testé par la méthode d’essai certifiée ISO 17025
- Traçabilité NIST
- Très faible coefficient de variation des températures
- Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon
- Précision : 3 000 μS/cm ± 1 %
Spécification
Flacon en PEHD GL45 | |
Yes | |
Étalon de conductivité à base aqueuse | |
Liquide |
500 mL | |
Yes | |
Conductimètres |