Learn More
Fisherbrand™ Gants de salle blanche de classe 100 (ISO 5)
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
2XL
Description
- Gants de classe 100
- Couleur :Blanc
- Conforme aux exigences de la norme EN420:2003+A1:2009 relative aux gants de protection et des normes européennes EN455 (parties 1, 2 et 3) & EN374-1:2016 relatives aux gants médicaux.
- Non poudrés, sans latex
- Manchette à bord roulé
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 5 |
Certifications / conformité (Europe) | EN420:2003+A1:2009, la norme européenne sur les gants médicaux EN455 (parties 1, 2 & 3) & EN374-1:2016 |
Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5 ou au-delà) |
Accelerator Free | Oui |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Finger Thickness (English) | 5,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Latex Free | Oui |