Learn More
Wheaton™ Récipient universel en polystyrène de 30 ml
Le conteneur d’échantillons stérile garantit la sécurité des échantillons et la sécurité de l’utilisateur avec des performances sans fuite.
116.00€ - 132.00€
Spécification
Type de produit | Récipient à échantillons |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Capacité (métrique) | 30 mL |
Code produit | Marque | Étiquette | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Étiquette | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16357231
|
Wheaton™
327150 |
unie |
132.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16208991
|
Wheaton™
327151 |
Aucune étiquette |
117.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16367231
|
Wheaton™
327152 |
Imprimé |
116.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pour le prélèvement, le transport et le stockage général des échantillons
- Large gamme de récipients pour répondre à la plupart des besoins de l’utilisateur
Spécification
Récipient à échantillons | |
PS | |
30 mL | |
Blanc | |
30,5 mm | |
400/Carton |
Oui | |
Stérile | |
Directive européenne 98/79/CE | |
Bouchon à vis | |
93,5 mm |