Learn More
Brannan™ Appareil de mesure du sol à 3 voies
Appareil de mesure du sol à 3 voies Brannan pour mesurer les niveaux de lumière, d’humidité et de pH dans le sol.
Marque: Brannan™ 13/400/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage d’humidité 1 à 10 (1 à 3 : sec / 4 à 7 : normal / 8 à 10 : humide)
- Plage de pH : pH de 3,5 à 8
- Plages de lumière relative : 0 à 2 000 lux
- Boîtier robuste
- 2 sondes métalliques de 180 mm
- Aucune batterie requise
Spécification
Appareil de mesure du sol à 3 voies | |
Échelle d’humidité de 1 à 10 | |
Plage de lumière relative 0 à 2 000 lux | |
260 x 60 x 37,5 mm |