Learn More
Sel de sodium acide-d-4 3-(triméthylsilyl)propionique, 98 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10535290
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt
CAS 24493-21-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98 atom% D
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H9D4NaO2Si
Formule linéaire (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Quantité 1 g
Synonyme sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
SMILES C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; 2,2,3,3-tétradeuterio-3-triméthylsilylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
CID PubChem 23688921
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 98 atom% D
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.