Learn More
Chlorure de 3-(trifluoromethoxy)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11430581
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les bases et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86270-03-3
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.563
Numéro MDL MFCD00061268
Clé InChI MGKIOAXLPYJSMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxy benzoyl chloride, m-trifluoromethoxybenzoyl chloride, m-trifluoromethoxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, benzoylchloride, 3-trifluoromethoxy, ksc450s6d, m-trifluoromethoxybenzoylchloride, 3-trifluoromethoxy benzoylchloride, 3-trifluoromethyloxy benzoyl chloride
CID PubChem 522854
Nom IUPAC Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Indice de réfraction 1.467
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 7006050
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 224.57
Pourcentage de pureté 97%