Learn More
Acide 3-aminocephalosporanique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
29.90€ - 53.50€
Identifiants chimiques
CAS | 17933-03-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.96 |
Numéro MDL | MFCD00040198 |
Clé InChI | BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid |
CID PubChem | 2733950 |
Nom IUPAC | acide (3-méthylphényl)boronique |
SMILES | CC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10778362
|
Thermo Scientific Acros
344420010 |
1 g | Flacon en verre |
29.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10778552
|
Thermo Scientific Acros
344420050 |
5 g | Flacon en verre |
53.50€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17933-03-8 | |
135.96 | |
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N | |
2733950 | |
CC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C7H9BO2 | |
MFCD00040198 | |
3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid | |
acide (3-méthylphényl)boronique |
Spécification
3-Tolylboronic acid | |
17933-03-8 | |
100.0 | |
Beige | |
97% | |
CH3C6H4B(OH)2 | |
3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid | |
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N | |
acide (3-méthylphényl)boronique | |
2733950 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
160.0°C to 162.0°C | |
Authentique | |
C7H9BO2 | |
MFCD00040198 | |
Solubility in water: +/- 2.5% in water. | |
CC1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
135.96 | |
135.96 | |
Poudre et morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Tolylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only