Learn More
3-Thiénylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
46.40€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS 27757-86-4
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.178
Numéro MDL MFCD01529872
Clé InChI DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
CID PubChem 2776381
Nom IUPAC thiophène-3-ylméthanamine
SMILES C1=CSC=C1CN
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10334232
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC13113CB
250 mg Flacon en verre ambré
46.40€
250mg
10394322
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC13113DA
1 g Flacon en verre ambré
98.10€
1g
10011744
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC13113DE
5 g Flacon en verre ambré
293.00€
5g
Identifiants chimiques
27757-86-4
113.178
DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
2776381
C1=CSC=C1CN
C5H7NS
MFCD01529872
3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
thiophène-3-ylméthanamine
Spécification
3-Thienylmethylamine
96.5
97%
MFCD01529872
DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
thiophène-3-ylméthanamine
2776381
97%
27757-86-4
100.0
C5H7NS
3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
C1=CSC=C1CN
113.178
113.18
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger