Learn More
Chlorhydrate de 3-quinuclidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10285420
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-65-3
Formule moléculaire C7H11NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 161.63
Numéro MDL MFCD00137391
Clé InChI RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
CID PubChem 102019
Nom IUPAC 1-azabicyclo[2.2.2]octane-3-one ; Chlorhydrate
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Quinuclidinone hydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (100°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (On dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 161.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Quinuclidinone hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.