Learn More
Bromure de 3-pyridylzinc, 0,5 M dans THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15405375
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bromure de 3-pyridylzinc utilisé dans la réaction de couplage.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un ventilateur sec et bien ventilé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyridylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 220565-63-9
Formule moléculaire C5H4BrNZn
Numéro MDL MFCD11915899
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 3-pyridylzinc bromide, 3-pyridylzinc bromide, 0.50 m in thf, 3-pyridylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-pyridylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 3-pyridylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI ZJJAZMOHUOVYTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.C1=CN=C[C-]=C1
Nom IUPAC bromozincylium ; pyridine-3-ide
Poids moléculaire (g/mol) 223.38
CID PubChem 23592000
Poids de la formule 223.38