Learn More
3-pyridineméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468553
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
3-Pyridinemethanol is a useful synthetic intermediate. Among other uses, it has been used in the synthesis of histone deacetylase inhibitors. It is also used to solubilize riboflavin and as a peripheral vasodilator; alcohol analog of nicotinic acid; a direct-acting peripheral vasodilator that is used in vasospasm and threatened gangrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-55-0
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006407
Clé InChI MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
CID PubChem 7510
Nom IUPAC (pyridin-3-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyridinemethanol
Point de fusion -8°C to -6°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 154°C (28 mmHg)
Point d’éclair 149°C (300°F)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 1000 g
Beilstein 107851
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,6527
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%