Learn More
3-pyridineméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.10€ - 596.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-55-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.13 |
Numéro MDL | MFCD00006407 |
Clé InChI | MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol |
CID PubChem | 7510 |
Nom IUPAC | pyridine3-ylméthanol |
SMILES | OCC1=CC=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11478553
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10381.18 |
50 g |
46.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488553
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10381.30 |
250 g |
182.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468553
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10381.0B |
1000 g | |||||||
Description
3-Pyridinemethanol is a useful synthetic intermediate. Among other uses, it has been used in the synthesis of histone deacetylase inhibitors. It is also used to solubilize riboflavin and as a peripheral vasodilator; alcohol analog of nicotinic acid; a direct-acting peripheral vasodilator that is used in vasospasm and threatened gangrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéEntièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
Identifiants chimiques
100-55-0 | |
109.13 | |
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N | |
7510 | |
OCC1=CC=CN=C1 |
C6H7NO | |
MFCD00006407 | |
3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol | |
pyridine3-ylméthanol |
Spécification
3-Pyridinemethanol | |
-8°C to -6°C | |
154°C (28 mmHg) | |
C6H7NO | |
MFCD00006407 | |
Hygroscopic | |
3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol | |
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine3-ylméthanol | |
7510 | |
98% |
100-55-0 | |
1.13 | |
149°C (300°F) | |
1.545 | |
107851 | |
14,6527 | |
Fully miscible in water. | |
OCC1=CC=CN=C1 | |
109.13 | |
109.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-864-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UT4690000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only