Learn More
3-(pyridine-2-yloxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10225253
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 86556-09-4
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD06825506
Clé InChI CLQMOPKXIBQKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridin-2-yloxy aniline, 3-pyridin-2-yloxy-phenylamine, 3-2-pyridyloxy aniline, 3-2-pyridyloxy phenylamine, 3-pyridin-2-yl oxy aniline, benzenamine,3-2-pyridinyloxy, benzenamine, 3-2-pyridinyloxy
CID PubChem 13150573
Nom IUPAC 3-pyridine-2-yloxyaniline
SMILES NC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Pyridin-2-yloxy)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%