Learn More
Chlorhydrate d’acide de 3-(pipéridine-1-ylméthyl)benzoïque, hémihydraté, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10351143
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 863991-96-2
Formule moléculaire C26H38Cl2N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 529.50
Numéro MDL MFCD07772860
Clé InChI HTWIFQGKFFGIFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperdin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, bis 3-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrate dihydrochloride, benzoic acid,3-1-piperidinylmethyl-,hydrochloride,hydrate 2:2:1, 3-piperidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride-water 2/2/1
CID PubChem 44119333
Nom IUPAC Acide 3-(pipéridine-1-ylméthyl) benzoïque ; hydrate ; dichlorhydrate
SMILES O.Cl.Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Piperidinomethyl)benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 264.76
Pourcentage de pureté 97%