Learn More
3-Phénylphénol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10567562
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 580-51-8
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00002294
Clé InChI UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-3-ol, biphenyl-3-ol, m-phenylphenol, m-hydroxydiphenyl, 3-biphenylol, m-hydroxybiphenyl, 3-hydroxydiphenyl, 3-phenyl phenol, unii-zu11x47h4o
CID PubChem 11381
ChEBI CHEBI:34338
Nom IUPAC [1,1'-biphenyl]-3-ol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylphenol
Note relative au nom 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 72.0°C to 80.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Point d’ébullition 300.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: organic solvents: ethanol,diethyl ether,chlorof,benzene,pyridine
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins