Learn More
3-phényl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143840
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-97-4
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00002950
Clé InChI VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene
CID PubChem 31234
Nom IUPAC 3-phénylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-1-propanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -18°C
Couleur Incolore
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.5250 to 1.527
Quantité 1 kg
Beilstein 06, 503
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10.3g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,cyclohexane,benzene and,ethylacetate
Viscosité 20 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Phenyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.