Learn More
3-Pentyn-,1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.00€ - 89.60€
Identifiants chimiques
CAS | 10229-10-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.118 |
Numéro MDL | MFCD00002956 |
Clé InChI | IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad |
CID PubChem | 66295 |
Nom IUPAC | pent-3-yn-1-ol |
SMILES | CC#CCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15448809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02951.03 |
1 g |
30.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15458809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02951.06 |
5 g |
89.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10229-10-4 | |
84.118 | |
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N | |
66295 | |
CC#CCCO |
C5H8O | |
MFCD00002956 | |
3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad | |
pent-3-yn-1-ol |
Spécification
3-Pentyn-1-ol | |
0.912 | |
54°C (129°F) | |
C5H8O | |
1.456 | |
UN1987 | |
3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad | |
CC#CCCO | |
84.118 | |
84.12 |
10229-10-4 | |
154°C to 157°C | |
Recognizable | |
CH3C≡CCH2CH2OH | |
MFCD00002956 | |
1735967 | |
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N | |
pent-3-yn-1-ol | |
66295 | |
98% |
Sécurité et traitement
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALCOHOLS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-550-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only