Learn More
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Code produit. 15621190
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Qualité réactif, ≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-22-0
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00009320
Clé InChI FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
CID PubChem 7288
ChEBI CHEBI:67886
Nom IUPAC pentan-3-one
SMILES CCC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pentanone
Point de fusion -39°C
Couleur Incolore
Densité 0.813g/mL at 25°C
Point d’ébullition 102°C
Point d’éclair 7°C (44.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2COCH2CH3
Indice de réfraction n20/D 1.392(lit.)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1156
Beilstein 635749
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 86.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC)
Qualité ReagentPlus™