Learn More
Acide3-xocyclobutanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
73.97€ - 295.47€
Identifiants chimiques
CAS | 23761-23-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.10 |
Numéro MDL | MFCD00100900 |
Clé InChI | IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h |
CID PubChem | 4913358 |
Nom IUPAC | Acide 3-oxocyclobutane-1-carboxylique |
SMILES | OC(=O)C1CC(=O)C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64774.06 |
5 g |
73.97€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15482119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64774.14 |
25 g |
295.47€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Useful intermediate for pharmaceutical, organic synthesis and organic light-emitting diode(OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIntermédiaire utile pour la synthèse pharmaceutique, organique et les diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
23761-23-1 | |
114.10 | |
IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N | |
4913358 | |
OC(=O)C1CC(=O)C1 |
C5H6O3 | |
MFCD00100900 | |
3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h | |
Acide 3-oxocyclobutane-1-carboxylique |
Spécification
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid | |
69°C to 70°C | |
C5H6O3 | |
2078401 | |
Slightly soluble in water. | |
OC(=O)C1CC(=O)C1 | |
114.10 | |
114.1 | |
Solide |
23761-23-1 | |
Blanc | |
MFCD00100900 | |
3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h | |
IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-oxocyclobutane-1-carboxylique | |
4913358 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only