Learn More
3-oxo-3-[4-(trifluorométhoxy)phényl]propanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10062304
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 122454-46-0
Formule moléculaire C10H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.16
Numéro MDL MFCD00052146
Clé InChI IYZQGBBCANKWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propanenitrile, 4-trifluoromethoxy benzoyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxy benzoylacetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoyl acetonitrile, 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo-4-trifluoromethoxy, maybridge1_004897, acmc-1bxb1
CID PubChem 2777239
Nom IUPAC 3-oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CF3OC6H4C(O)CH2CN
Quantité 25 g
Poids de la formule 229.16
Pourcentage de pureté 97%