Learn More
Chlorure de 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10685253
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 31794-45-3
Formule moléculaire C8H6ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 247.649
Numéro MDL MFCD05664887
Clé InChI CGTCULUUVYBAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-sulphonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, 6-chlorosulphonyl-3-oxo-1,4-benzoxazine, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl ch
CID PubChem 5200229
Nom IUPAC 3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-chlorure de sulfonyle
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxo-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.66
Pourcentage de pureté 97%