Learn More
Acide 3-nitrophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
30.20€ - 84.50€
Identifiants chimiques
CAS | 13331-27-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6BNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.93 |
Numéro MDL | MFCD00007193 |
Clé InChI | ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol |
CID PubChem | 1677 |
Nom IUPAC | Acide (3-nitrophényl)boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10215491
|
Thermo Scientific Acros
344700010 |
1 g | Flacon en verre |
30.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10419871
|
Thermo Scientific Acros
344700050 |
5 g | Flacon en verre |
84.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13331-27-6 | |
166.93 | |
ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N | |
1677 | |
OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O |
C6H6BNO4 | |
MFCD00007193 | |
3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol | |
Acide (3-nitrophényl)boronique |
Spécification
3-Nitrophenylboronic acid | |
13331-27-6 | |
100.0 | |
Marron à jaune | |
97% | |
NO2C6H4B(OH)2 | |
3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol | |
ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-nitrophényl)boronique | |
1677 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
289.0°C to 291.0°C | |
Authentique | |
C6H6BNO4 | |
MFCD00007193 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol | |
OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O | |
166.93 | |
166.93 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : CY8980000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Nitrophenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.