Learn More
3-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
41.90€ - 502.00€
Identifiants chimiques
CAS | 554-84-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.11 |
Numéro MDL | MFCD00007240 |
Clé InChI | RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene |
CID PubChem | 11137 |
ChEBI | CHEBI:34346 |
Nom IUPAC | 3-nitrophenol |
SMILES | OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10387780
|
Thermo Scientific Acros
172300100 |
10 g | Flacon en verre |
41.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10531431
|
Thermo Scientific Acros
172300500 |
50 g | Flacon en verre |
134.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11343433
|
Thermo Scientific
172302500 |
250 g | Flacon en verre |
502.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
554-84-7 | |
139.11 | |
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N | |
11137 | |
3-nitrophenol |
C6H5NO3 | |
MFCD00007240 | |
m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene | |
CHEBI:34346 | |
OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O |
Spécification
3-Nitrophenol | |
94.0°C to 98.0°C | |
1.4900g/mL | |
Authentique | |
C6H5NO3 | |
MFCD00007240 | |
15,6706 | |
m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene | |
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N | |
3-nitrophenol | |
11137 | |
139.11 | |
Poudre cristalline |
554-84-7 | |
Jaune à marron | |
194.0°C (70.0 mmHg) | |
98.5% min. (GC) | |
O2NC6H4OH | |
06,222 | |
1.49 | |
Solubility in water: 13.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble 700g/L in ethanol (20°C),soluble in benzene,diethyl ether,alcohol,,hot and diluted solutions,insoluble in petroleum ehter | |
OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O | |
139.11 | |
CHEBI:34346 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter des gants
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-073-5
- 3-Nitrophenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only