Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.12€ - 441.00€
Identifiants chimiques
CAS | 121-90-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.563 |
Numéro MDL | MFCD00007247 |
Clé InChI | NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid |
CID PubChem | 8495 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-nitrobenzoyle |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483234
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10579.18 |
50 g |
45.12€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493234
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10579.30 |
250 g |
163.82€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473234
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10579.0B |
1000 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
121-90-4 | |
185.563 | |
NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N | |
8495 | |
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl |
C7H4ClNO3 | |
MFCD00007247 | |
m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid | |
Chlorure de 3-nitrobenzoyle |
Spécification
3-Nitrobenzoyl chloride | |
31°C to 35°C | |
276°C to 278°C (decomposition) | |
Pungent | |
MFCD00007247 | |
777186 | |
m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid | |
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl | |
185.563 | |
185.57 |
121-90-4 | |
1.42 | |
>110°C (230°F) | |
C7H4ClNO3 | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3-nitrobenzoyle | |
8495 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H312
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif par contact cutané.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-505-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DM6646000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 3-Nitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Nitrobenzoyl chloride
RUO – Research Use Only