Learn More
Hydrate de chlorhydrate d’acide 3-(morpholine-4-ylméthyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
46.40€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 137605-80-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H16ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 257.71 |
Numéro MDL | MFCD09064949 |
Clé InChI | UOMMCPQFAXOMMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholinomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, chloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid,hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1 |
CID PubChem | 24229486 |
Nom IUPAC | Acide 3-(morpholine-4-ylméthyl)benzoïque ; chlorhydrate |
SMILES | Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCOCC2)=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10527663
|
Thermo Scientific Maybridge
CC40151CB |
250 mg |
46.40€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10729983
|
Thermo Scientific Maybridge
CC40151DA |
1 g |
117.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
137605-80-2 | |
257.71 | |
UOMMCPQFAXOMMO-UHFFFAOYSA-N | |
24229486 | |
Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCOCC2)=CC=C1 |
C12H16ClNO3 | |
MFCD09064949 | |
3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholinomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, chloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid,hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1 | |
Acide 3-(morpholine-4-ylméthyl)benzoïque ; chlorhydrate |
Spécification
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09064949 | |
UOMMCPQFAXOMMO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-(morpholine-4-ylméthyl)benzoïque ; chlorhydrate | |
24229486 | |
97% |
137605-80-2 | |
100.0 | |
C12H16ClNO3 | |
3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholinomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, chloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid,hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1 | |
Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCOCC2)=CC=C1 | |
257.71 | |
275.74 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P :
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection
Avertissement