Learn More
3-(morpholine-4-ylméthyl)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
46.40€ - 396.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123207-48-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.262 |
Clé InChI | IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline |
CID PubChem | 1096406 |
Nom IUPAC | 3-(morpholine-4-ylméthyl)aniline |
SMILES | C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10631655
|
Thermo Scientific Maybridge
CC40114CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
46.40€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10421293
|
Thermo Scientific Maybridge
CC40114DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
159.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10728085
|
Thermo Scientific Maybridge
CC40114DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
396.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
123207-48-7 | |
192.262 | |
3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline | |
3-(morpholine-4-ylméthyl)aniline |
C11H16N2O | |
IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N | |
1096406 | |
C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N |
Spécification
3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline | |
95% | |
3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline | |
C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N | |
192.262 | |
192.26 |
123207-48-7 | |
C11H16N2O | |
IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N | |
3-(morpholine-4-ylméthyl)aniline | |
1096406 | |
95% |