Learn More
Chlorure de 3-méthylthiophène-2-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11354865
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61341-26-2
Formule moléculaire C6H5ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 160.62
Numéro MDL MFCD00130091
Clé InChI AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
CID PubChem 2737605
Nom IUPAC 3-methylthiophene-2-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Point d’ébullition 216°C to 220°C
Indice de réfraction 1.5855
Quantité 2 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 116181
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 160.62
Pourcentage de pureté 98%