Learn More
3-Méthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.20€ - 54.80€
Identifiants chimiques
CAS | 626-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.177 |
Numéro MDL | MFCD00005994 |
Clé InChI | JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc |
CID PubChem | 79081 |
Nom IUPAC | 3-méthylpipéridine |
SMILES | CC1CCCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13408.14 |
25 g |
23.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13408.22 |
100 g |
54.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Methylpiperidine, is used as a reactant for synthesis of Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity, CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain, aurora kinase inhibitors, spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors, 1,3,5-Oxadiazinones, selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists. It is also used as a pharmaceutical intermediate and as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-méthylpipéridine est utilisé comme réactif pour la synthèse de dérivés de phénylpropénamide pour l’activité du virus anti-hépatite B, des agonistes des récepteurs CB2 pour le traitement de la douleur chronique, des inhibiteurs de la kinase aurora, des inhibiteurs NPC1L1 de la spiroimidazolidinone , 1,3,5-oxadiazinones, des antagonistes sélectifs des récepteurs 5-HT6 de sérotonine. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des bases. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Identifiants chimiques
626-56-2 | |
99.177 | |
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N | |
79081 | |
CC1CCCNC1 |
C6H13N | |
MFCD00005994 | |
3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc | |
3-méthylpipéridine |
Spécification
3-Methylpiperidine | |
-24°C | |
124°C to 125°C | |
Amine-like | |
1.447 | |
UN2733 | |
3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc | |
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylpipéridine | |
79081 | |
97% |
626-56-2 | |
0.845 | |
8°C (46°F) | |
C6H13N | |
MFCD00005994 | |
79807 | |
It is soluble in water. | |
CC1CCCNC1 | |
99.177 | |
99.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-953-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only