Learn More
3-iodure de méthylphénylzinc, 0,5M en THF, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal refermables
Code produit. 15415365
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylphenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-24-6
Densité 0.984
Formule moléculaire C7H7IZn
Numéro MDL MFCD01311453
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme zinc,iodo 3-methylphenyl, 3-methylphenyl zincylium iodide
Clé InChI GFDZNGFKUKUHTR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C[C-]=CC=C1.[Zn+]I
Nom IUPAC Iodozinc(1+) ; méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 283.417
CID PubChem 3614645
Poids de la formule 283.42