Learn More
Acide 3-méthylisoxazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
57.00€ - 132.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4857-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.099 |
Numéro MDL | MFCD00464222 |
Clé InChI | HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519 |
CID PubChem | 853085 |
Nom IUPAC | Acide 3-méthyl-1,2-oxazole-5-carboxylique |
SMILES | CC1=NOC(=C1)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10432494
|
Thermo Scientific Maybridge
CC27001CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
57.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10474815
|
Thermo Scientific Maybridge
CC27001DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
132.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
4857-42-5 | |
127.099 | |
HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N | |
853085 | |
CC1=NOC(=C1)C(=O)O |
C5H5NO3 | |
MFCD00464222 | |
3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519 | |
Acide 3-méthyl-1,2-oxazole-5-carboxylique |
Spécification
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00464222 | |
HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-méthyl-1,2-oxazole-5-carboxylique | |
853085 | |
97% |
4857-42-5 | |
100.0 | |
C5H5NO3 | |
3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519 | |
CC1=NOC(=C1)C(=O)O | |
127.099 | |
127.1 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.