Learn More
3-méthylcyclopentanone99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381767
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1757-42-2
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00001416
Clé InChI AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
CID PubChem 15650
Nom IUPAC 3-méthylcyclopentan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylcyclopentanone
Point de fusion -58°C
Densité 0.914
Point d’ébullition 144°C to 146°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 1 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1305074
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 99%