Learn More
3-Méthylcyclopentane-1,2-dione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
24.60€ - 125.00€
Identifiants chimiques
CAS | 765-70-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.128 |
Numéro MDL | MFCD00001417 |
Clé InChI | OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone |
CID PubChem | 61209 |
Nom IUPAC | 3-méthylcyclopentane-1,2-dione |
SMILES | CC1CCC(=O)C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10255.09 |
10 g |
24.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10255.18 |
50 g |
68.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483963
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10255.22 |
100 g |
125.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
765-70-8 | |
112.128 | |
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N | |
61209 | |
CC1CCC(=O)C1=O |
C6H8O2 | |
MFCD00001417 | |
3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone | |
3-méthylcyclopentane-1,2-dione |
Spécification
3-Methylcyclopentane-1,2-dione | |
103°C to 107°C | |
MFCD00001417 | |
3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone | |
CC1CCC(=O)C1=O | |
112.128 | |
112.13 |
765-70-8 | |
C6H8O2 | |
2076520 | |
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylcyclopentane-1,2-dione | |
61209 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-154-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only