Learn More
3-méthylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.20€ - 195.00€
Identifiants chimiques
CAS | 591-24-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.17 |
Numéro MDL | MFCD00001639 |
Clé InChI | UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl, methyl-3 cyclohexanone-1, 3-methyl cyclohexanone, methyl-3 cyclohexanone-1 french, m-methylcyclohexanone, r-3-methylcyclohexanone, +-3r-3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl-, r, cyclohexanone, 3-methyl-, s |
CID PubChem | 11567 |
Nom IUPAC | 3-méthylcyclohexan-1-one |
SMILES | CC1CCCC(=O)C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10366480
|
Thermo Scientific Acros
126630050 |
5 g | Flacon en verre |
37.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10543291
|
Thermo Scientific Acros
126631000 |
100 g | Flacon en verre |
62.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10459050
|
Thermo Scientific Acros
126635000 |
500 g | Flacon en verre |
195.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
591-24-2 | |
112.17 | |
UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYNA-N | |
11567 | |
CC1CCCC(=O)C1 |
C7H12O | |
MFCD00001639 | |
3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl, methyl-3 cyclohexanone-1, 3-methyl cyclohexanone, methyl-3 cyclohexanone-1 french, m-methylcyclohexanone, r-3-methylcyclohexanone, +-3r-3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl-, r, cyclohexanone, 3-methyl-, s | |
3-méthylcyclohexan-1-one |
Spécification
3-Methylcyclohexanone | |
591-24-2 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
169.0°C to 170.0°C | |
Authentique | |
C7H12O | |
1.4440 to 1.4460 | |
07, 15 | |
3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl, methyl-3 cyclohexanone-1, 3-methyl cyclohexanone, methyl-3 cyclohexanone-1 french, m-methylcyclohexanone, r-3-methylcyclohexanone, +-3r-3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl-, r, cyclohexanone, 3-methyl-, s | |
UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYNA-N | |
3-méthylcyclohexan-1-one | |
11567 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
-73.0°C | |
0.9150g/mL | |
48°C | |
97% | |
CH3C6H9(=O) | |
MFCD00001639 | |
0.915 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC1CCCC(=O)C1 | |
112.17 | |
112.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-710-7
missing translation for 'rtecsNumber' : GW1750100
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Methylcyclohexanone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only