Learn More
Acide 3-(méthylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
74.00€ - 250.00€
Identifiants chimiques
CAS | 832695-88-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10BNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.98 |
Numéro MDL | MFCD04038918 |
Clé InChI | FYFFPNFUVMBPRZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-borono-n-methylbenzamide, boronic acid, 3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209prq, ksc496e8l |
CID PubChem | 2773524 |
Nom IUPAC | Acide [3-(méthylcarbamoyl)phényl]boronique |
SMILES | CNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15429907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53141.MD |
250 mg |
74.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15419907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53141.03 |
1 g |
250.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
832695-88-2 | |
178.98 | |
FYFFPNFUVMBPRZ-UHFFFAOYSA-N | |
2773524 | |
CNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C8H10BNO3 | |
MFCD04038918 | |
3-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-borono-n-methylbenzamide, boronic acid, 3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209prq, ksc496e8l | |
Acide [3-(méthylcarbamoyl)phényl]boronique |
Spécification
3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid | |
114°C to 124°C | |
MFCD04038918 | |
FYFFPNFUVMBPRZ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [3-(méthylcarbamoyl)phényl]boronique | |
2773524 | |
98% |
832695-88-2 | |
C8H10BNO3 | |
3-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-borono-n-methylbenzamide, boronic acid, 3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209prq, ksc496e8l | |
CNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
178.98 | |
178.98 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only