Learn More
3-méthylbutanamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10650525
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 541-46-8
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00014807
Clé InChI SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
CID PubChem 10930
Nom IUPAC 3-méthylbutanamide
SMILES CC(C)CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbutanamide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 97%