Learn More
Bromure de 3-méthylbenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
32.26€ - 76.98€
Identifiants chimiques
CAS | 620-13-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.064 |
Numéro MDL | MFCD00000177 |
Clé InChI | FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo |
CID PubChem | 12099 |
Nom IUPAC | 1-(bromométhyl)-3-méthylbenzène |
SMILES | CC1=CC(=CC=C1)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11426426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24731.06 |
5 g |
32.26€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11436426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24731.14 |
25 g |
76.98€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
620-13-3 | |
185.064 | |
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N | |
12099 | |
CC1=CC(=CC=C1)CBr |
C8H9Br | |
MFCD00000177 | |
3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo | |
1-(bromométhyl)-3-méthylbenzène |
Spécification
3-Methylbenzyl bromide | |
1.37 | |
82°C (179°F) | |
1.569 | |
UN1701 | |
14,10090 | |
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(bromométhyl)-3-méthylbenzène | |
12099 | |
97% |
620-13-3 | |
184°C to 185°C (340 mmHg) | |
C8H9Br | |
MFCD00000177 | |
2076425 | |
3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo | |
CC1=CC(=CC=C1)CBr | |
185.064 | |
185.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H314-H318-H227
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BROMURE DE XYLYLE, LIQUIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 210-625-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9039200
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only