Learn More
3-méthyl-3-buten-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10295910
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 763-32-6
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00002933
Clé InChI CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
CID PubChem 12988
ChEBI CHEBI:62898
Nom IUPAC 3-méthylbut-3-en-1-ol
SMILES CC(=C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3-buten-1-ol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 132°C
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4327 to 1.4347
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: 170g/L (20 c)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-3-buten-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.