Learn More
3-méthyl-3-buten-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.90€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 763-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
Numéro MDL | MFCD00002933 |
Clé InChI | CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol |
CID PubChem | 12988 |
ChEBI | CHEBI:62898 |
Nom IUPAC | 3-methylbut-3-en-1-ol |
SMILES | CC(=C)CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10001710
|
Thermo Scientific Acros
156631000 |
100 mL | Flacon en verre |
45.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10295910
|
Thermo Scientific Acros
156635000 |
500 mL | Flacon en verre |
130.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
763-32-6 | |
86.13 | |
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N | |
12988 | |
3-methylbut-3-en-1-ol |
C5H10O | |
MFCD00002933 | |
3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol | |
CHEBI:62898 | |
CC(=C)CCO |
Spécification
3-Methyl-3-buten-1-ol | |
763-32-6 | |
100.0 | |
0.8500g/mL | |
36°C | |
96% min. (GC) | |
H2C=C(CH3)CH2CH2OH | |
MFCD00002933 | |
3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol | |
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N | |
3-methylbut-3-en-1-ol | |
12988 | |
86.13 | |
Liquide |
97% | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
132°C | |
Authentique | |
C5H10O | |
1.4327 to 1.4347 | |
0.85 | |
Solubility in water: 170g/L (20 c) | |
CC(=C)CCO | |
86.13 | |
CHEBI:62898 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-110-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Methyl-3-buten-1-ol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.