Learn More
3-méthyl-2-cyclopentèn-1-one, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
70.30€ - 1190.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2758-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.13 |
Clé InChI | CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one |
CID PubChem | 17691 |
Nom IUPAC | 3-méthylcyclopent-2-en-1-one |
SMILES | CC1=CC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10285730
|
Thermo Scientific Acros
163590100 |
10 g | Flacon en verre |
70.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10317870
|
Thermo Scientific Acros
163590500 |
50 g | Flacon en verre |
262.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11914841
|
Thermo Scientific Acros
163592500 |
250 g | Flacon en verre |
1190.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2758-18-1 | |
96.13 | |
3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one | |
3-méthylcyclopent-2-en-1-one |
C6H8O | |
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N | |
17691 | |
CC1=CC(=O)CC1 |
Spécification
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one | |
3.0°C to 5.0°C | |
0.9800g/mL | |
65°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3C5H5(=O) | |
07,I,46 | |
3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one | |
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylcyclopent-2-en-1-one | |
96.13 | |
96.13 | |
Liquide |
2758-18-1 | |
Marron-jaune à vert-jaune | |
74.0°C (15.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H8O | |
1.4870 to 1.4900 | |
0.98 | |
Solubility in water: miscible | |
CC1=CC(=O)CC1 | |
0.1% hydroquinone | |
17691 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 220-421-5
- 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, stabilized
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only