Learn More
3-méthyl-2-cyclopentèn-1-one, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10317870
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2758-18-1
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Clé InChI CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
CID PubChem 17691
Nom IUPAC 3-méthylcyclopent-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Point de fusion 3.0°C to 5.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 74.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C5H5(=O)
Indice de réfraction 1.4870 to 1.4900
Quantité 50 g
Beilstein 07,I,46
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Stabilisateur 0.1% hydroquinone
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.