Learn More
3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one, 98 %, stab. Avec 0,1 % d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
77.00€ - 269.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2758-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.129 |
Numéro MDL | MFCD00001403 |
Clé InChI | CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one |
CID PubChem | 17691 |
Nom IUPAC | 3-méthylcyclopent-2-en-1-one |
SMILES | CC1=CC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429070
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13993.09 |
10 g |
77.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439070
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13993.18 |
50 g |
269.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsC’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants et de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
Identifiants chimiques
2758-18-1 | |
96.129 | |
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N | |
17691 | |
CC1=CC(=O)CC1 |
C6H8O | |
MFCD00001403 | |
3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one | |
3-méthylcyclopent-2-en-1-one |
Spécification
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one | |
2758-18-1 | |
0.98 | |
72°C to 74°C (15 mmHg) | |
Pleasant | |
1.489 | |
1280476 | |
Fully miscible in water. | |
CC1=CC(=O)CC1 | |
96.129 | |
96.13 |
stabilized with 0.1% hydroquinone | |
2°C | |
4.9 | |
65°C (149°F) | |
C6H8O | |
MFCD00001403 | |
3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one | |
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylcyclopent-2-en-1-one | |
17691 | |
98% |
Sécurité et traitement
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H227-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-421-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only