Learn More
3-méthyl-2-cyclohexène-1-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.70€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1193-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.16 |
Numéro MDL | MFCD00001581 |
Clé InChI | IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699 |
CID PubChem | 14511 |
Nom IUPAC | 3-méthylcyclohex-2en-1-one |
SMILES | CC1=CC(=O)CCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10043303
|
Thermo Scientific Acros
126660010 |
1 g | Flacon en verre |
23.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10469050
|
Thermo Scientific Acros
126660100 |
10 g | Flacon en verre |
75.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10350114
|
Thermo Scientific Acros
126660500 |
50 g | Flacon en verre |
213.00€
50g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1193-18-6 | |
110.16 | |
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N | |
14511 | |
CC1=CC(=O)CCC1 |
C7H10O | |
MFCD00001581 | |
3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699 | |
3-méthylcyclohex-2en-1-one |
Spécification
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one | |
97.5 | |
-21°C | |
0.9700g/mL | |
74°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3C6H7(=O) | |
MFCD00001581 | |
0.97 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC1=CC(=O)CCC1 | |
110.16 | |
110.16 | |
Liquide |
1193-18-6 | |
100.0 | |
Marron à jaune | |
199.0°C to 200.0°C | |
Authentique | |
C7H10O | |
1.4935 to 1.4955 | |
07, 54 | |
3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699 | |
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylcyclohex-2en-1-one | |
14511 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-769-7
RUO – Research Use Only