Learn More
Chlorhydrate d’hydrazone 3-Méthyl-2-benzothiazolinone hydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11447787
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate is used in the synthesis of benzothiazolium azo dyes. It is a chromogenic reagent used for the determination of cholesterol, benzodiazepines and enzyme activity. As an electrophilic coupling reagent, it is used in the spectrophotometric determination of chloramine-B (CAB) and other residual chlorine content in various environmental water samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Méthyl-2-benzothiazolinone hydrochlorure d’hydrazone hydrate est utilisé dans la synthèse des colorants azoïques de benzothiazolium. Il s’agit d’un réactif chromogène utilisé pour la détermination du cholestérol, des benzodiazépines et de l’activité enzymatique. En tant que réactif de couplage électrophile, il est utilisé dans la détermination spectrophotométrique de la chloramine-B (CAB) et d’autres teneurs en chlore résiduel dans divers échantillons d’eau environnementaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149022-15-1
Formule moléculaire C8H10ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 215.70
Numéro MDL MFCD00149370
Clé InChI OEZPVSPULCMUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-9u2c4w7epr, mbth hydrochloride, 9u2c4w7epr, 3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride, z-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride, mbth hcl, ccris 1543, 2 3h-benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride 1:1, 2e-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrochloride
CID PubChem 9575839
Nom IUPAC (Z)-(3-méthyl-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazine;chlorhydrate
SMILES Cl.CN1C(SC2=CC=CC=C12)=NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Point de fusion ∼275°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3571041
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 215.71 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%