Learn More
3-méthyl-1-butanol, 98 %, qualité réactif ; Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-1-butanol |
Point de fusion | -117°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.809g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 131°C to 132°C |
Limite d’explosion | 1.2 to 9% (100°F) |
Point d’éclair | 43°C (109.4°F) |
Température d’allumage | 644°F |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)2CHCH2CH2OH |